1355006
USP
Kanamycin sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Kanamycin A sulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
kanamycin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Kanamycin Injection
- Amikacin Sulfate Injection
- Amikacin Sulfate
- Amikacin
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2