Fontos dokumentumok
38907
Isorhamnetin
analytical standard
Szinonimák:
3′-Methoxy-3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone, 3′-Methylquercetin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone, Isorhamnetol, Quercetin 3′-methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Rat plasma samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Lotus (Nelumbo nucifera) leaves by macroporous resin chromatography combined with HPLC-ESI-MS/MS.
- Powdered extracts and finished products samples of Ginkgo biloba by HPLC-MS.
- Human plasma and urine by high-throughput micro solid-phase extraction (μ-SPE), followed by analysis using UHPLC in interface with quadrupole time-of-flight mass spectrometry (Q TOFMS).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?