Merck
PHL89314
Isorhamnetin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3′-Methoxy-3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone, 3′-Methylquercetin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone, Isorhamnetol, Quercetin 3′-methyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.26
Beilstein:
44723
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Isorhamnetin inhibits adipogenesis by interfering with differentiation of adipose stem cells, by a mechanism involving stabilization of β-catenin and up-regulating the Wnt signaling pathway.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo glycyrrhiza primula
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)