I0600000
Isoprenaline sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Isoprenaline sulfate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isoprenaline
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N(C(C)C)CC(O)c2cc(c(cc2)O)O.N(C(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)O.O.O
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;1-5(2,3)4;;/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUQPTVCVZLUXJB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)