Fontos dokumentumok
1343007
USP
Iodipamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3,3′(Adipoyldiimino)bis(2,4,6-triiodobenzoic acid), Adipiodone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
iodipamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)c1c(I)cc(I)c(NC(=O)CCCCC(=O)Nc2c(I)cc(I)c(C(O)=O)c2I)c1I
InChI
1S/C20H14I6N2O6/c21-7-5-9(23)17(15(25)13(7)19(31)32)27-11(29)3-1-2-4-12(30)28-18-10(24)6-8(22)14(16(18)26)20(33)34/h5-6H,1-4H2,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFINMCNLQNTKLU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)