1134051
USP
Cilastatin ammonium salt
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H26N2O5S · NH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
375.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cilastatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Cilastatin ammonium salt USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Imipenem and Cilastatin for Injectable Suspension
- Imipenem and Cilastatin for Injection
- Cilastatin Sodium
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)