Fontos dokumentumok
1313006
USP
Hydralazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydralazine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].N\N=C1/N=NC=C2C=CC=CC12
InChI
1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5,7H,9H2;1H/b11-8-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXUXOCDLQOBI-MKFZHGHUSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Hydralazine Hydrochloride Injection
- Hydralazine Hydrochloride Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)