Merck
1535959
USP
Phthalazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Phthalazine, β-Phenodiazine, 2,3-Benzodiazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydralazine
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
189 °C/29 mmHg (lit.)
mp
89-92 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2cnncc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Phthalazine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Hydralazine Hydrochloride
  • Hydralazine Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)