Fontos dokumentumok
1287020
USP
Furosemide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Chloro-4-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
furosemide
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
197 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(C1=C(Cl)C=C(NCC2=CC=CO2)C(S(N)(=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXOOVYKVEXGCSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Furosemide
- Furosemide Injection
- Furosemide Oral Solution
- Furosemide Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3