Fontos dokumentumok
1287030
USP
Furosemide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
furosemide
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
267 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1C(O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQLJBZFXGDHSRU-UHFFFAOYSA-N