Merck
BP074
4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7ClN2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
furosemide
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
267 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1C(O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQLJBZFXGDHSRU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-amilofruse Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Environment
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Aquatic Chronic 2
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)