Fontos dokumentumok
8.18505
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
for synthesis
Szinonimák:
5-Fluorouracil, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3FN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-085-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
230 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3-5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
190-200 °C/0.13 hPa
mp
282-283 °C (decomposition)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Fc1[c]([nH][c]([nH]c1)=O)=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3