Fontos dokumentumok
1269957
USP
Fentanyl Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine, N-[1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinyl]aniline, Despropionylfentanyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H24N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fentanyl
gyártó/kereskedő neve
USP
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule I
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)Nc3ccccc3)CCc1ccccc1
InChI
1S/C19H24N2/c1-3-7-17(8-4-1)11-14-21-15-12-19(13-16-21)20-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCMDXDQUYIWEKB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fentanyl Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fentanyl
  • Fentanyl Citrate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)