1269924
USP
Fentanyl Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Anilinopiperidine, 4-(Phenylamino)piperidine, N-Phenylpiperidin-4-amine, NSC 80678, Phenylpiperidin-4-yl amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fentanyl
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N1CCC(CC1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-2-4-10(5-3-1)13-11-6-8-12-9-7-11/h1-5,11-13H,6-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKRMTUUCKBQGFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)