Fontos dokumentumok
1269458
USP
Fenoldopam mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Fenoldopam methanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fenoldopam
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
271 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
InChI
1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVKUMNRCIJMVAR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Fenoldopam Mesylate Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3