Merck
P233
Sigma-Aldrich
PD 168,077 maleate salt
powder
Szinonimák:
N-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-3-methylbenzamide maleate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H22N4O · C4H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
450.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Forma
powder
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.Cc1cccc(c1)C(=O)NCN2CCN(CC2)c3ccccc3C#N
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... DRD4(1815)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Selective D4 dopamine receptor agonist.
Vigyázat
Hygroscopic
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Substituted [(4-phenylpiperazinyl)-methyl]benzamides: selective dopamine D4 agonists.
S A Glase et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(12), 1771-1772 (1997-06-06)