Merck
Y0002156
Exemestane for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Exemestane, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
exemestane
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
Géninformáció
human ... CYP19A1(1588)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Exemestane for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Exemestane is a steroidal antiestrogen and irreversible aromatase inhibitor. Exemestane acts as a false substrate for the aromatase enzyme. Exemestane also prevents the conversion of androgens to estrogens and is used to treat estrogen-dependent breast cancer.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)