PHR1894
Exemestane Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1269061
API-család
exemestane
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11,14-16H,1,4-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQRGETZTRARSMA-DAELLWKTSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)