1225511
USP
Doxepin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
doxepin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O1Cc2c(cccc2)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUSHFLBKQQILNV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Doxepin Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)