Fontos dokumentumok
BP823
Doxepin impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Doxepin hydrochloride, 11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
doxepin
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)