Fontos dokumentumok
PHR8923
Doxepin Related Compound C
Szinonimák:
Nordoxepin hydrochloride, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, 11(6H)-(3-[Methylamino]propylidene)dibenz[b,e]oxepine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
traceable to USP 1225533
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
doxepin
form
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
Cl.CNCC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)