1225522
USP
Doxepin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
doxepin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N(CCCC1(c2c(cccc2)OCc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEKLFUWSVQYTOO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Doxepin Hydrochloride
- Doxepin Hydrochloride Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)