PHR8924
Doxepin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
traceable to USP 1225522
API-család
doxepin
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEKLFUWSVQYTOO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3