Merck
1224008
USP
Disulfiram
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Tetraethylthiuram disulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) disulfide, Disulfiram, TETD
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.54
Beilstein:
1712560
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
disulfiram
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
69-71 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALDH2(217)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Disulfiram USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Disulfiram Tablets
Alcohol dehydrogenase inhibitor.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3