Merck
SML3187
Sigma-Aldrich
WIN 18446
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Bis-diamine, Bisdiamine, Fertilysin, N,N′-1,8-Octanediylbis[2,2-dichloro-acetamide; N,N′-Bis(dischloroacetyl)-1,8-octamethylenediamine, NSC 59354, NSC59354, WIN 18,446
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H20Cl4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCCCCCCCCNC(C(Cl)Cl)=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAOMZVDZARKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WIN 18,446 is an orally available bisdichloroacetyldiamine that potently inhibits aldehyde dehydrogenase family 1 (ALDH1) members-catalyzed all-trans retinoic acid (atRA) production (IC50 = 88 nM/human testicular S10 fraction, 102 nM/ALDH1A1, 187 nM/ALDH1A3) via retinal oxidation, efficiently inhibits ALDH1A2 enzymatic activity in a time-dependent manner (kinact = 22.0/h, Ki = 1026 nM). The inhibitory activity of WIN 18,446 against atRA production forms the basis of its in vivo efficacy as a male contraceptive in inhibiting spermatogenesis among mulitple mammalian species and zebrafish.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)