Fontos dokumentumok
D9516
Diaveridine
analytical standard, ≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
InChI
1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDBTVAXGKYIFHO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Dhfr(24312)
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)