Fontos dokumentumok
A9611
Atipamezole
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-Imidazole, Antisedan, MPV 1248
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: ≥30 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSWPZIDYAHLZDD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience