Merck
M-252
Supelco
Medetomidine-13C,D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C1213CH13D3N2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.75
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol ((as free base))
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
A stable-labled internal standard suitable for quantitation of Dexmedetomidine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for therapeutic drug monitoring, pharmaceutical research, forensic analysis, clinical toxicology and urine drug testing. Dexmedetomidine, sold under brand names such as Precedex, Dexdor, Dexdomitor or Sileo, is an anxiety reducing, sedative, and pain medication.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C