Fontos dokumentumok
PHR2652
Supelco
Tylosin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Tylosin A
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H77NO17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
916.10
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP BP349
traceable to Ph. Eur. T2880000
traceable to USP 1703805
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
tylosin
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C46H77NO17/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3/b15-14+,23-18+/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBPYTXDJUQJLPQ-VMXQISHHSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Danger
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2