1357486
USP
Latanoprost Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Isopropyl (E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate, 5-trans-Latanoprost
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
latanoprost
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)O)C\C=C\CCCC(=O)OC(C)C)CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3+/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGXICVAJURFBLW-RDSJPUOVSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare a system suitability solution during the assay of Latanoprost by liquid chromatography in conjunction with a UV detector.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)