Fontos dokumentumok
1076363
USP
Brinzolamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(5R)-5-Ethylamino-3-(3-methoxypropyl)-2,2-dioxo-2?6,9-dithia-3-azabicyclo[4.3.0]nona-7,10-diene-8-sulfonamide, (R)- 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide, AL 4862
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
brinzolamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCRKCZRJWPKOAR-JTQLQIEISA-N
Géninformáció
human ... CA2(760)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Brinzolamide Ophthalmic Suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3