1157035
USP
Cyclophosphamide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Aminopropyl monophosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyclophosphamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUQZVISZELWDNZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Cyclophosphamide
- Cyclophosphamide for Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3