1157046
USP
Cyclophosphamide Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-{{2-[(2-Chloroethyl)amino]ethyl}amino}propyl monophosphate dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyclophosphamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(OCCCNCCNCCCl)(O)O.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C7H18ClN2O4P.2ClH/c8-2-4-10-6-5-9-3-1-7-14-15(11,12)13;;/h9-10H,1-7H2,(H2,11,12,13);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTNQBDJOMAOTIE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Cyclophosphamide
- Cyclophosphamide Capsules
- Cyclophosphamide for Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)