1157024
USP
Cyclophosphamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(2-Chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyclophosphamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C7H16ClN2O3P/c8-2-5-10-6-4-9-3-1-7-13-14(10,11)12/h9H,1-7H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIMWMEHPUXRDQD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Cyclophosphamide
- Cyclophosphamide Capsules
- Cyclophosphamide for Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3