Fontos dokumentumok
C2219000
Citric acid monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
API-család
citric acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
345.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173.9 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)