1119309
USP
Chlorthalidone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4′-Chloro-3′-sulfamoyl-2-benzophenone-2-carboxylic acid, 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorthalidone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKRADWWBRBBJLZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Chlorthalidone Tablets
- Chlorthalidone
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3