Fontos dokumentumok
1096879
USP
Carvacrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Carvacrol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
certified by the USP
molekulatömeg
150.22 (C10H14O)
kiszerelés
pkg of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
USP 1096879
format
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Carvacrol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C