Fontos dokumentumok
06813
α-Boswellic acid
analytical standard
Szinonimák:
(3α,4β)-3-Hydroxyolean-12-en-23-oic acid, 3α-Hydroxyolean-12-en-24-oic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
CC1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2C1
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-15-26(3)16-17-28(5)19(20(26)18-25)8-9-21-27(4)12-11-23(31)30(7,24(32)33)22(27)10-13-29(21,28)6/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21+,22+,23+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZXULBWGROURAF-IKNLXHIFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Oleogum resins of different Boswellia species using high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometric detection (HPLC-MS/MS).
- Frankincense extracts of different Boswellia species using two-dimensional liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/LC/ESI-MS/MS).
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?