Merck
PHL80241
Carvacrol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
Beilstein:
1860514
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
sűrűség
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)