Fontos dokumentumok
8.20258
Sigma-Aldrich
5-Isopropyl-2-methylphenol
for synthesis
Szinonimák:
5-Isopropyl-2-methylphenol, 2-Methyl-5-isopropylphenol, Isothymol, Carvacrol
About This Item
Lineáris képlet:
2-(CH3)-5-[CH(CH3)2]C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
207-889-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
oldhatóság
1.25 g/L
sűrűség
0.98 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C