Fontos dokumentumok
1086822
USP
Calcium gluconate anhydrous
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Calcium D-gluconate, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic Acid hemicalcium salt, Gluconic acid hemicalcium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
calcium gluconate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)