Merck
RTC000083
Supelco
tert-Butyl Methyl Ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
tert-Butyl methyl ether, MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1730942
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.07
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1083303
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
705 °F
robbanási határérték
15.1 %
kiszerelés
pkg of 20 mL
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9769 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-27.4 °F
Lobbanási pont (C)
-33 °C