Fontos dokumentumok
8.14633
Sigma-Aldrich
Betain hydrochloride
for synthesis
Szinonimák:
Betain hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
209-683-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
242-246 °C
oldhatóság
647 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3