Merck
704164
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-methionine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
L-Methionine-1-13C, N-acetyl derivative
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C613CH13NO3S
Molekulatömeg:
192.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
mp
103-106 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUYPXLNMDZIRQH-MHLRSXGLSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)