Merck
Z403245
Vapor duct for Büchi® Rotavapor® evaporators
Short, with Combi-clip, joint: ST/NS 24/40, for R114/124 only
About This Item
UNSPSC kód:
41104804
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Büchi 032341
Általános leírás
With Combi-clip.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)