Merck
Y0002194
Pentobarbital sodium
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Pentobarbital sodium salt, 5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidine, Nembutal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H17N2NaO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
pentobarbital
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na].CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3.Na.H/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15;;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGOYUXGHADTNIB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Pentobarbital sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)