Fontos dokumentumok
P0500000
Pentobarbital
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidine, Nembutal
About This Item
Javasolt termékek
API-család
pentobarbital
gyártó/kereskedő neve
EDQM
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEXRUCMBJFQVBZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)