Y0002026
Pentobarbital impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pentobarbital
gyártó/kereskedő neve
EDQM
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)