Merck
Y0002129
Chlortalidone for system suitability,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Chlorthalidone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11ClN2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
chlortalidone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC12A3(6559)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Chlortalidone for system suitability, EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)