Fontos dokumentumok
PHR8629
Supelco
Pregabalin Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(3R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.23
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
pregabalin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYXYPKUFHZROOJ-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)